Documenti fondamentali
900336
Sigma-Aldrich
Oleic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
9-Octadecenoic acid-d
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18DH33O2
Peso molecolare:
283.47
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥97 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=C(O[2H])CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i/hD
ZQPPMHVWECSIRJ-XVGZVJKQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acido oleico technical grade, 90%
Sigma-Aldrich
364525
Acido oleico
Acido oleico Selectophore™, for ion-selective electrodes, ≥99%
Supelco
05508
Acido oleico