Documenti fondamentali
489441
Sigma-Aldrich
Formic acid-d
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
Scegli un formato
5 G
CHF 281.00
CHF 281.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 281.00
About This Item
Formula condensata:
HCO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 281.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Concentrazione
95 wt. % in D2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.369
P. ebollizione
100.8 °C (lit.)
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Densità
1.246 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H]C(=O)O[2H]
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i/hD
BDAGIHXWWSANSR-DYCDLGHISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Acido formico ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W248703
Acido formico
Acido formico puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%
Sigma-Aldrich
33015
Acido formico
Acido formico for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22254
Acido formico
Acido formico puriss., meets analytical specifications of DAC, FCC, 98.0-100%
Sigma-Aldrich
27001
Acido formico
Acido formico ACS reagent, ≥88%
Sigma-Aldrich
399388
Acido formico
Acido formico ACS reagent, ≥96%
Sigma-Aldrich
695076
Acido formico