Documenti fondamentali
487457
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
1,4-Butanediamine-15N2 dihydrochloride, Putrescine-15N2 dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
H215NCH2CH2CH2CH215NH2·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Stato
solid
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl.Cl.[15NH2]CCCC[15NH2]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i5+1,6+1;;
XXWCODXIQWIHQN-IPZVDCBLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)