Documenti fondamentali
487414
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. ebollizione
34-36 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8-3-2-4-9(5-8)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
JCUQBSLBFAVVOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Methylbenzyl isocyanate, also known as 1-(isocyanatomethyl)-3-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its vapor pressure has been reported.[1]
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL
The Yaws Handbook of Vapor Pressure: Antoine coefficients , 77-77 (2015)