143626
m-Tolyl isocyanate
99%
Sinonimo/i:
3-Methylphenyl isocyanate
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5305 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10/h2-5H,1H3
CPPGZWWUPFWALU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?