Documenti fondamentali
485659
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-2,4-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethyl 3-oxobutanoate-2,4-13C2
Scegli un formato
500 MG
CHF 768.00
CHF 768.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 768.00
About This Item
Formula condensata:
13CH3CO13CH2CO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 768.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
181 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCOC(=O)[13CH2]C([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,4+1
XYIBRDXRRQCHLP-NDLBAUGKSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)