Documenti fondamentali
482382
Sigma-Aldrich
Poly(methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
average Mn ~390
Sinonimo/i:
Methyl hydrogen polysiloxane
Scegli un formato
20 ML
CHF 77.70
CHF 77.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 ML
CHF 77.70
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiO[SiH(CH3)O]nSi(CH3)3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 77.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
PM
average Mn ~390
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
Viscosità
~3 cSt(lit.)
P. ebollizione
>177 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][Si](C)(C)O.C[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)O
InChI
1S/C4H12Si.C3H10OSi.C2H8OSi/c2*1-5(2,3)4;1-4(2)3/h1-4H3;4H,1-3H3;3-4H,1-2H3
KZFYHEHDBPYRMU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
399.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
204 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Contenuto correlato
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.