Documenti fondamentali
481653
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), chlorine terminated
average Mn ~3,000
Scegli un formato
50 ML
CHF 285.00
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 285.00
About This Item
Formula condensata:
(C4H13ClO2Si2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
PM
average Mn ~3,000
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
Viscosità
~3 cSt(lit.)
P. ebollizione
>177 °C (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)Cl
InChI
NBGITOSHNULLLS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)