Documenti fondamentali
480320
Sigma-Aldrich
Poly[dimethylsiloxane-co-[3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propyl]methylsiloxane]
viscosity 75 cSt (lit.)
Scegli un formato
250 ML
CHF 183.00
CHF 183.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 183.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 183.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Indice di rifrazione
n20/D 1.451
Viscosità
75 cSt(lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)(O)O.OCCOCCOCCC[Si](O)=O
InChI
1S/C7H16O5Si.C2H8O2Si/c8-2-4-12-6-5-11-3-1-7-13(9)10;1-5(2,3)4/h8-9H,1-7H2;3-4H,1-2H3
JCKOMIDYRCKNHN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Emulsifier and foaming agent.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Contenuto correlato
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.