471690
1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide
98%
Sinonimo/i:
1,2-Ethylene sulfate, 1,3,2λ6-Dioxathiolane-2,2-dione, 1,3,2-Dioxathiolan-2,2-dioxide, Ethylene sulfate
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
95-97 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S1(=O)OCCO1
InChI
1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?