Documenti fondamentali
480266
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H42N6
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
141-142 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CCCN1CN(CCCN(C)C)CN(CCCN(C)C)C1
Applicazioni
Curing agent for polymers. Hardener for anhydrides.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)