Documenti fondamentali
424552
Sigma-Aldrich
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol
98%
Sinonimo/i:
2-(2-N ,N -Dimethylaminoethoxy)ethanol, N ,N -Dimethyl-2-(2-aminoethoxy)ethanol, N ,N -Dimethyl[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]amine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2CH2OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
95 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CCOCCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-7(2)3-5-9-6-4-8/h8H,3-6H2,1-2H3
YSAANLSYLSUVHB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used for the preparation of low-density packaging foams.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H W Leung et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 40(7), 1033-1040 (2002-06-18)
A 9-day repeated cutaneous toxicity study in the New Zealand White rabbit was conducted using 6-h occluded contact with 0 (water control), 50, 250 and 500 mg dimethylaminoethoxyethanol (DMEE)/kg. There were no clinical signs, and no effects on body weight