Documenti fondamentali
47766
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(2-Cl)-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-2-chloro-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1Cl)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20ClNO4/c25-21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
RNNKPNPLIMFSDY-QFIPXVFZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)