476722
3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. eboll.
124.5 °C/743 mmHg (lit.)
Densità
1.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2(8)3(5,6)7/h2,8H,1H2
VBHIIZIQRDVGDH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter