374059
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
98%
Sinonimo/i:
1,1,1-Trifluoro-3-bromo-2-propanone, 1,1,1-Trifluoro-3-bromoacetone, 1,1,1-Trifluoro-3-bromopropanone, 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, Bromomethyl trifluoromethyl ketone, Bromotrifluoro-2-propanone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.376 (lit.)
P. eboll.
87 °C/743 mmHg (lit.)
Densità
1.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H2BrF3O/c4-1-2(8)3(5,6)7/h1H2
ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 3-nonylthio-1,1,1-trifluoropropan-2-one
- cyclic tetrapeptides containing trifluoromethyl and pentafluoroethyl ketone as zinc binding functional group
- perfluoroalkylated trans-allylic alcohols
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter