Documenti fondamentali
476439
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate
98%
Scegli un formato
1 G
CHF 19.80
CHF 19.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 19.80
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 19.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.627 (lit.)
P. ebollizione
247 °C (lit.)
Densità
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isothiocyanate
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 565-565 (2014)
Reactivity of di (azido) bis (phosphine) complexes of Ni (II), Pd (II) and Pt (II) toward organic isothiocyanates: synthesis, structures, and properties of bis (tetrazole-thiolato) and bis (isothiocyanato) complexes.
Kim YJ, et al.
Dalton Transactions, 17, 3357-3364 (2003)
Preparation of aryl isothiocyanates via protected phenylthiocarbamates and application to the synthesis of caffeic acid (4-isothiocyanato)phenyl ester.
X Zhang et al.
The Journal of organic chemistry, 65(19), 6237-6240 (2000-09-16)