137863
3,5-Dimethylaniline
98%
Sinonimo/i:
1-Amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Xylidine, 5-Amino-m-xylene
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
P. ebollizione
104-105 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
7-9 °C
Densità
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,9H2,1-2H3
MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?