Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7F5NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-791-9
Beilstein/REAXYS Number:
2736207
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n
bp
38-39 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.594 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(N=C=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NS/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
InChI key
NGNKMRBGZPDABE-UHFFFAOYSA-N
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?