159042
Luperox® P, tert-Butyl peroxybenzoate
98%
Sinonimo/i:
tert-Butyl peroxybenzoate, tert-Butyl perbenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.7 (vs air)
Tensione di vapore
3.36 mmHg ( 50 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. eboll.
75-76 °C/0.2 mmHg (lit.)
Solubilità
water: soluble 1.18 g/L
Densità
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- grafting of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)-4-oxyacetamido-(3 propyltriethoxysilane) to poly(ethylene co-octene)
- preparation of conformal poly(cyclohexyl methacrylate) thin films via initiated chemical vapor deposition
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup