Documenti fondamentali
47512
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
≥94% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-cycloleucine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.40
Beilstein:
5995036
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥94% (HPLC)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C1(CCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-19(24)21(11-5-6-12-21)22-20(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18H,5-6,11-13H2,(H,22,25)(H,23,24)
IECZEINPZOFWNU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)