Documenti fondamentali
47518
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cit-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-L-citrulline
Scegli un formato
5 G
CHF 326.00
CHF 326.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 326.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.42
Beilstein:
7780987
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
CHF 326.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23N3O5/c22-20(27)23-11-5-10-18(19(25)26)24-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,24,28)(H,25,26)(H3,22,23,27)/t18-/m0/s1
NBMSMZSRTIOFOK-SFHVURJKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Fmoc-1-Nal-OH ≥98.0%
Sigma-Aldrich
47433
Fmoc-1-Nal-OH
Fmoc-Ala-OH 95%
Sigma-Aldrich
531480
Fmoc-Ala-OH
Fmoc-2-Nal-OH ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47772
Fmoc-2-Nal-OH