8.52423
Fmoc-His(Boc)-OH Novabiochem®
Sinonimo/i:
1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-histidine
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
15-25°C
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3