474932
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.67 (lit.)
P. ebollizione
145-147 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)c(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-2-6(9)7(3-5)10-4-11/h1-3H
JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)