Documenti fondamentali
282405
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl isocyanate
96%
Scegli un formato
5 G
CHF 32.90
CHF 32.90
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 32.90
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)3NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 32.90
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
152-154 °C (lit.)
Densità
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
isocyanate
Stringa SMILE
ClCCCN=C=O
InChI
1S/C4H6ClNO/c5-2-1-3-6-4-7/h1-3H2
RQAVSDINDRNIKL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Chloropropyl isocyanate has been used in the preparation of:
  • 9,10-dimethoxy- and 9,10-diethoxy-5H-2,3,7,8,12b,13-hexahydroimidazo[1′,2′:3,4]pyrimido[6,1-a]isoquinolin-5-one[1]
  • 11,12-dimethoxy- and 11,12-diethoxy-2H,6H-3,4,8,9,13b,14-hexahydropyrimido[1′,2′:3,4]pyrimido[6,1-a]isoquinoline-6-one[1]
  • N-[N′-(3-chloropropyl)-N′-nitrosocarbamoyl]-L-proline[2]
  • 1,3-oxazino[2,3-b]quinazolines via coupling with anthranilamide[3]
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Imidazo [1', 2': 3, 4] pyrimido [6, 1-a] isoquinoline and Pyrimido [1', 2': 3, 4] pyrimido [6, 1-a] isoquinoline Ring Systems by Tandem Cyclization.
<BIG>Fulop F, et al. </BIG>
Synthesis, 1995(07), 863-867 (1995)
Krzysztof Bielawski et al.
Pharmacological reports : PR, 60(2), 171-182 (2008-04-30)
A number of novel proline-linked nitrosoureas (1-4) were synthesized and examined for cytotoxicity and influence on DNA and collagen biosynthesis in MDA-MB-231 and MCF-7 human breast cancer cells. Evaluation of the cytotoxicity of these compounds employing a MTT assay and
One-pot Syntheses of Fused Quinazolines by Reaction of N-(2-Cyanophenyl) chloromethanimidoyl Chloride. I. A New Synthesis of 1, 3-Oxazolo-and 1, 3-Oxazino [2, 3-b] quinazolines.
<BIG>Divisova H, et al. </BIG>
Molecules (Basel), 5(10), 1166-1174 (2000)