Documenti
474649
Sigma-Aldrich
Methyl 2-formyl-3,5-dimethoxybenzoate
98%
About This Item
Formula condensata:
HCOC6H2(OCH3)2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
107-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(OC)cc(OC)c1C=O
InChI
1S/C11H12O5/c1-14-7-4-8(11(13)16-3)9(6-12)10(5-7)15-2/h4-6H,1-3H3
HLWARVBOEGPPGB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 2-formyl-3,5-dimethoxybenzoate may be used in the preparation of methyl (E)-3,5-dimethoxy-2-{[2-(4-methoxybenzoyl)hydrazin-1-ylidene]methyl}-benzoate.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Methyl (E)-3, 5-dimethoxy-2-{[2-(4-methoxybenzoyl) hydrazin-1-ylidene] methyl} benzoate.
Naz H, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 68(9), o2671-o2671 (2012)