Merck
53467
2,3-Dioleyloxy-1-(dimethylamino)propane
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
1,2-Dioleyloxy-3-(dimethylamino)propane, N,N-Dimethyl-2,3-bis[(9Z)-9-octadecen-1-yloxy]-1-propanamine, DODMA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H81NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
620.09
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10139013
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
liquid
functional group
amine, ether
lipid type
cationic lipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCC(CN(C)C)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO2/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-43-40-41(39-42(3)4)44-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
InChI key
GLGLUQVVDHRLQK-WRBBJXAJSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)