P37602
5-Phenylvaleric acid
99%
Sinonimo/i:
5-Phenylpentanoic acid
About This Item
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
177-178 °C/13 mmHg (lit.)
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c12-11(13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,12,13)
BYHDDXPKOZIZRV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3