464481
2-Octyl-1-dodecanol
97%
Sinonimo/i:
Octyldodecanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−1-1 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
370.4 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
188 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter