Key Documents
47457
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(3,5-I2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-3,5-diiodo-L-tyrosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H19I2NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
655.22
Beilstein:
9022736
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19I2NO5/c25-19-9-13(10-20(26)22(19)28)11-21(23(29)30)27-24(31)32-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-10,18,21,28H,11-12H2,(H,27,31)(H,29,30)/t21-/m0/s1
IKNWCIROCRMKAY-NRFANRHFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)