Key Documents
472719
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-nipecotate, L-tartrate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +10°, c = 5 in H2O
Punto di fusione
157-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CCOC(=O)[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2.C4H6O6/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7,9H,2-6H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t7-;1-,2-/m11/s1
HHPGQKZOPPDLNH-NWAAXCJESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)