471909
(S)-(+)-Ketoprofen
99%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid
Saggio
99%
Attività ottica
[α]22/D +49°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
75-78 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
phenyl
Stringa SMILE
C[C@H](C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1
DKYWVDODHFEZIM-NSHDSACASA-N
Informazioni sul gene
human ... IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Ptgs2(19225)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCActive Filters