Documenti fondamentali
G004331
HPLC Analysis of Ketoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R (MS Detection)
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm, 5 μm particles (13019AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6 [B] methanol; (70:30, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(-)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
forensics and toxicology
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    Ketoprofen, ≥98% (TLC)
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)