470694
Methyl 2,6-dimethoxybenzoate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
87-90 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1c(OC)cccc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-7-5-4-6-8(13-2)9(7)10(11)14-3/h4-6H,1-3H3
XLXVNKPXOIYLLE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)