Documenti
469866
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)titanium(IV)
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
TDEAT, Tetrakis(diethylamino)titanium(IV), Titanium(IV) tetrakis(diethylamide)
About This Item
Formula condensata:
[(C2H5)2N]4Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.38
Beilstein:
3621431
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. eboll.
112 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)[Ti](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Ti/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
VJDVOZLYDLHLSM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please inquire for bulk quantity, pricing, and packaging options.
Applicazioni
Precursor to titanium nitride (TiN) thin films by organometallic chemical vapor deposition (OMCVD).
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-19.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Thin Solid Films, 85, 2471-2471 (1994)
Articoli
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.