Key Documents
469459
Sigma-Aldrich
Boc-D-valinol
98%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-valinol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]23/D +23°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. eboll.
218 °C
Densità
0.995 g/mL at 25 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
OOQRRYDVICNJGC-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)