Documenti fondamentali
469378
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3ClF3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
36-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5/h1-3H
RXATZPCCMYMPME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine is a trifluoromethyl-substituted pyridine derivative.
Applicazioni
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine may be used in the preparation of 5,5′-bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine, via modified Ullmann reaction.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Modified Ullmann coupling of 2-chloro-3-trifluoromethylpyridine.
Munavalli S, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 73(1), 1-6 (1995)
Trifluoromethyl-Substituted Pyridines Through Displacement of Iodine by in situ Generated (Trifluoromethyl) copper.
Cottet F and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 2, 327-330 (2002)