466948
1-(p-Tolylsulfonyl)pyrrole
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
99-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2
InChI
1S/C11H11NO2S/c1-10-4-6-11(7-5-10)15(13,14)12-8-2-3-9-12/h2-9H,1H3
OXWIEWFMRVJGNY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3