131474
1-Phenylpyrrole
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
234 °C (lit.)
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C10H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-11/h1-9H
GEZGAZKEOUKLBR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3