Key Documents
466298
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gadolinium iodide, Gadolinium triiodide
About This Item
Formula condensata:
GdI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
537.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
926 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Gd](I)I
InChI
1S/Gd.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.