Documenti fondamentali
466085
Sigma-Aldrich
Cerium(III) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cerous triiodide
Scegli un formato
1 G
CHF 123.00
CHF 123.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 123.00
About This Item
Formula condensata:
CeI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
520.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 123.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Saggio
99.99% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
750 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Ce](I)I
InChI
1S/Ce.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
ZEDZJUDTPVFRNB-UHFFFAOYSA-K
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)