Documenti
GF70193369
Gadolinium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
GD006010
About This Item
Formula condensata:
Gd
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141605
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 701-933-69
Resistività
126 μΩ-cm, 20°C
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
500 (micron)
P. eboll.
3273 °C (lit.)
Punto di fusione
1313 °C (lit.)
Densità
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Gd]
InChI
1S/Gd
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3