325678
Gadolinium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gadolinium acetate hydrate, Gadolinium triacetate hydrate, Gadolinium(3+) tris(acetate) hydrate
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
crystalline powder
Impiego in reazioni chimiche
core: gadolinium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[Gd](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Gd.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
GXCUBNRUECGTSC-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.