Documenti fondamentali
68240
Sigma-Aldrich
Cetyl alcohol - stearyl alcohol mixture
Sinonimo/i:
Alcohol cetylis et stearylicus
Scegli un formato
500 G
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 164.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Categorie correlate
Descrizione generale
Cetearyl alcohol is a combination of cetyl and stearyl fatty alcohols. It acts as an emulsion stabilizer, foam stabilizer, opacifying agent, and viscosity-increasing ingredient in both aqueous and nonaqueous solutions.[1][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Cetyl alcohol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1103003
Cetyl alcohol
1-Hexadecanol 95%
Sigma-Aldrich
H6800
1-Hexadecanol
1-Octadecanol 95%
Sigma-Aldrich
O709
1-Octadecanol
Transdermal delivery of Nigella sativa oil for topical application in 1-chloro-2, 4-dinitrobenzene-induced atopic dermatitis in rats
Chawla R and Chauhan A
Journal of PharmaSciTech, 6, 51-59 (2016)
Simple and rapid analytical method for the simultaneous determination of cetrimonium chloride and alkyl alcohols in hair conditioners
Terol A, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 32(1), 65-72 (2010)