PHR1155
Octyldodecanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Octyl-1-dodecanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. O0101000
traceable to USP 1477808
Famiglia di API
octyldodecanol
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−1-1 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
370.4 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
188 °C - open cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?