464287
N,N-Dimethyldecylamine
98%
Sinonimo/i:
1-(Dimethylamino)decane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
234 °C (lit.)
Densità
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h4-12H2,1-3H3
YWWNNLPSZSEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Pore expansion of the aminopropyl-functionalized ethane-bridged bifunctional periodic mesoporous organosilicas (APEPMOs).
- Preparation of stationary phase (named QA C10) having a quaternary ammonium embedded between a propyl and a decyl chain.
- Pore exapansion of monodisperse phenylene-bridged organosilica spheres.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup