41653
N,N-Dimethyltetradecylamine
technical, ≥95% (GC/NT)
Sinonimo/i:
1-(Dimethylamino)tetradecane, N,N-Dimethylmyristylamine
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥95% (GC/NT)
Stato
liquid
Densità
0.795 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C16H35N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2)3/h4-16H2,1-3H3
SFBHPFQSSDCYSL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It may also be used in the following studies:
- For the isolation of recombinant botulinum neurotoxin fragments in the yeast Pichia pastoris by cell permeabilization method.[2]
- Synthesis of gemini surfactants belonging to the series of alkanediyl-α,ω-bis-(dimethylalkyl ammonium bromide, which were evaluated as corrosion inhibitors of iron in hydrochloric acid medium.[3][4]
- Preparation of cationic gemini surfactant of the type N-alkanediyl 1,2-ethane bis(dimethyl ammonium bromide).[5]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
303.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
151 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)