Vai a
40166
N,N-Dimethyltetradecylamine N-oxide
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
Myristyldimethylamine N-oxide, TDAO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 178.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)13N(O)(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.46
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-059-3
Beilstein/REAXYS Number:
4245192
MDL number:
CHF 178.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
mol wt
257.46 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
pH
5-9 (1 % (w/v) in H2O)
conductivity
≤100 μS/cm at 25 °C
solubility
H2O: 1 % (w/v), clear, colorless
absorption
≤0.06 at 280 nm, ≤0.08 at 260 nm
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C16H35NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2,3)18/h4-16H2,1-3H3
InChI key
ONHFWHCMZAJCFB-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
4023450534D5394
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 % (w/v), clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
mol wt
257.46 g/mol
mol wt
229.40 g/mol
mol wt
471.61 g/mol
mol wt
320.42 g/mol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)