462152
Methyl 4-iodobutyrate
95%
Saggio
95%
Stato
solid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
80-83 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.689 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)CCCI
InChI
1S/C5H9IO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
NBCIIVXSBPDKOM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?