242373
Methyl 3-bromopropionate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
64-66 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)CCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3
KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?