Documenti fondamentali
749621
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)phosphonic acid
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 93.20
CHF 93.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 93.20
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8BrO3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 93.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
108-113 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
OP(O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H8BrO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2,(H2,5,6,7)
CXOIECRVHUDBSA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)